Merck
BDPH9BCC53FA
Bide Pharmatech
1-(4-Iodophenyl)propan-1-one
Synonym(e):
1-(4-iodophenyl)-1-propanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H9O1I1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.07
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC53FA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H9IO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
Inchi Key
FJTCRHXSVHRKBR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(4-Iodophenyl)propan-1-one
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)