Fortfahren mit
BDPH9BCC540D
Bide Pharmatech
5-Bromo-2-phenyl-1H-indole
Synonym(e):
5-bromo-2-phenyl-1H-indole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H10N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.14
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C14H10BrN/c15-12-6-7-13-11(8-12)9-14(16-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,16H
Inchi Key
XGOWHPSXPPZWAH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-2-phenyl-1H-indole
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)