Merck
BDPH9BCC668D
Bide Pharmatech
5-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
Synonym(e):
5-(trifluoromethyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H5O1N2F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.14
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC668D wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H5F3N2O/c9-8(10,11)4-1-2-5-6(3-4)13-7(14)12-5/h1-3H,(H2,12,13,14)
Inchi Key
LSOWBXYANGMSPY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)