Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCC6744

Bide Pharmatech

4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-ol

Synonym(e):

4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-ol

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C6H13O3B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.98
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC6744 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C6H13BO3/c1-5(2)6(3,4)10-7(8)9-5/h8H,1-4H3

Inchi Key

ZZPNDIHOQDQVNU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Off-white Powder or Crystals



Still not finding the right product?




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen