Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCC67F4 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H11ClN2/c1-9-6-7-14(13-9)11-4-2-10(8-12)3-5-11/h2-7H,8H2,1H3
Inchi Key
LOPFWVAUDUDBII-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal transportation(<77F)
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-[4-(Chloromethyl)phenyl]-3-methyl-1H-pyrazole
hstatements
signalword
Danger
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

