Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCC67F6

Bide Pharmatech

2-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid

Synonym(e):

2-[(methylamino)carbonyl]phenylboronic acid

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H10O3N1B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.98
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC67F6 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C8H10BNO3/c1-10-8(11)6-4-2-3-5-7(6)9(12)13/h2-5,12-13H,1H3,(H,10,11)

Inchi Key

AXWDCOSDMJAMOB-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen