Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCC68C2

Bide Pharmatech

2-Pyridinecarbohydrazonamide

Synonym(e):

2-pyridinecarboximidohydrazide

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C6H8N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.16
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC68C2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C6H8N4/c7-6(10-8)5-3-1-2-4-9-5/h1-4H,8H2,(H2,7,10)

Inchi Key

DKTIHEQAQFSEAB-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

Pale-yellow to Yellow-brown Solid

Storage temp.

Sealed in dry, store in freezer, under -20°C



Still not finding the right product?

Explore all of our products under 2-Pyridinecarbohydrazonamide


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen