Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCC690C

Bide Pharmatech

2-Chloro-N-(3-chlorobenzyl)-N-methylacetamide

Synonym(e):

2-chloro-N-(3-chlorobenzyl)-N-methylacetamide

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C10H11O1N1Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.11
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC690C wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C10H11Cl2NO/c1-13(10(14)6-11)7-8-3-2-4-9(12)5-8/h2-5H,6-7H2,1H3

Inchi Key

XEOQNIRKKCEMOT-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid or semi-solid or liquid



Still not finding the right product?



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen