Merck
BDPH9BCC6CF3
Bide Pharmatech
4-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazole
Synonym(e):
4-bromo-1-tetrahydro-2H-pyran-2-yl-1H-pyrazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H11O1N2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.09
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Inchi Code
1S/C8H11BrN2O/c9-7-5-10-11(6-7)8-3-1-2-4-12-8/h5-6,8H,1-4H2
Inchi Key
HDNCEUNJWJHWMO-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)