Merck
BDPH9BCC6D22
Bide Pharmatech
6-Bromothiazolo[4,5-c]pyridine
Synonym(e):
6-bromo[1,3]thiazolo[4,5-c]pyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H3N2Br1S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.07
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC6D22 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H3BrN2S/c7-6-1-5-4(2-8-6)9-3-10-5/h1-3H
Inchi Key
BNWBITZLSRCTRO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Bromothiazolo[4,5-c]pyridine
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)