Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCC6D5B

Bide Pharmatech

6-Bromo-5,8-dioxo-5,8-dihydronaphthalen-1-yl acetate

Synonym(e):

6-bromo-5,8-dioxo-5,8-dihydro-1-naphthalenyl acetate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C12H7O4Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.09
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC6D5B wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C12H7BrO4/c1-6(14)17-10-4-2-3-7-11(10)9(15)5-8(13)12(7)16/h2-5H,1H3

Inchi Key

KRQAKZDHQJXULZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Powder or crystals



Still not finding the right product?



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen