Merck
BDPH9BCC6E07
Bide Pharmatech
(Chlorodifluoromethoxy)benzene
Synonym(e):
[chloro(difluoro)methoxy]benzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H5O1Cl1F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.57
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H5ClF2O/c8-7(9,10)11-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Inchi Key
UCFJMYVFTUOACF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (Chlorodifluoromethoxy)benzene
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)