Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCC6FE5

Bide Pharmatech

3-Fluoroazetidine-1-sulfonyl chloride

Synonym(e):

3-fluoroazetidine-1-sulfonyl chloride

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C3H5O2N1Cl1S1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.6
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Inchi Code

1S/C3H5ClFNO2S/c4-9(7,8)6-1-3(5)2-6/h3H,1-2H2

Inchi Key

JEKYPSBYOIWXGU-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen