Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCC714A

Bide Pharmatech

8-Boc-3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ene

Synonym(e):

(1R,5S)-tert-butyl 3-(trifluoromethylsulfonyloxy)-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-ene-8-carboxylate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C13H18O5N1S1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
357.35
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC714A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C13H18F3NO5S/c1-12(2,3)21-11(18)17-8-4-5-9(17)7-10(6-8)22-23(19,20)13(14,15)16/h6,8-9H,4-5,7H2,1-3H3

Inchi Key

CJDKVEWDWXIBSM-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Solid



Still not finding the right product?




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen