Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCC7804

Bide Pharmatech

Quinolin-8-yl acetate

Synonym(e):

8-quinolinyl acetate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C11H9O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.2
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC7804 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C11H9NO2/c1-8(13)14-10-6-2-4-9-5-3-7-12-11(9)10/h2-7H,1H3

Inchi Key

MZPCTRNDYNHZQE-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under Quinolin-8-yl acetate


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen