Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCC7DA3

Bide Pharmatech

(3-Fluoro-2-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid

Synonym(e):

3-fluoro-2-(hydroxymethyl)phenylboronic acid

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C7H8O3F1B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.95
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC7DA3 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C7H8BFO3/c9-7-3-1-2-6(8(11)12)5(7)4-10/h1-3,10-12H,4H2

Inchi Key

FNZUUOCXJIJMBF-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Solid



Still not finding the right product?


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen