Merck
BDPH9BCC7E93
Bide Pharmatech
4-[2-(4-Bromophenoxy)ethyl]morpholine
Synonym(e):
4-[2-(4-bromophenoxy)ethyl]morpholine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H16O2N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.17
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C12H16BrNO2/c13-11-1-3-12(4-2-11)16-10-7-14-5-8-15-9-6-14/h1-4H,5-10H2
Inchi Key
SWXZUUKQIQPHIC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)