Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCC84D7

Bide Pharmatech

3-Bromo-4'-Fluoro-1,1'-biphenyl

Synonym(e):

3-bromo-4'-fluoro-1,1'-biphenyl

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

GrĂ¶ĂŸe auswĂ€hlen

Ansicht Àndern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C12H8Br1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.1
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC84D7 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C12H8BrF/c13-11-3-1-2-10(8-11)9-4-6-12(14)7-5-9/h1-8H

Inchi Key

QATHBEJSFHQDCO-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under 3-Bromo-4'-Fluoro-1,1'-biphenyl



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kĂŒrzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen