Merck
BDPH9BCC862F
Bide Pharmatech
6-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)hexanoic acid
Synonym(e):
6-((tert-butoxycarbonyl)(methyl)amino)hexanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H23O4N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.32
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC862F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H23NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13(4)9-7-5-6-8-10(14)15/h5-9H2,1-4H3,(H,14,15)
Inchi Key
NWRXFDQJTBAVMC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)