Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCC88D2

Bide Pharmatech

1-Ethynylcyclobutan-1-ol

Synonym(e):

1-ethynylcyclobutanol

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C6H8O1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.13
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC88D2 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C6H8O/c1-2-6(7)4-3-5-6/h1,7H,3-5H2

Inchi Key

MXZYOPVAKCCOJN-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Liquid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under 1-Ethynylcyclobutan-1-ol



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen