Merck
BDPH9BCC88DE
Bide Pharmatech
(3-Chlorophenyl)carbonohydrazonoyl dicyanide
Synonym(e):
2-[(3-chlorophenyl)hydrazono]malononitrile
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H5N4Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.62
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H5ClN4/c10-7-2-1-3-8(4-7)13-14-9(5-11)6-12/h1-4,13H
Inchi Key
UGTJLJZQQFGTJD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: powder
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)