Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCC892F wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-2-3-7(4-8)5-9-6-7/h2,8H,1,3-6H2
Inchi Key
ZNCGFMCGFIYISZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (3-Allyloxetan-3-yl)methanol
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
