Merck
BDPH9BCC89C8
Bide Pharmatech
5-Chloronicotinic acid
Synonym(e):
5-chloronicotinic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4O2N1Cl1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.56
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H4ClNO2/c7-5-1-4(6(9)10)2-8-3-5/h1-3H,(H,9,10)
Inchi Key
XYLPLVUYPAPCML-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Very pale yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Chloronicotinic acid
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)