Merck
BDPH9BCC8A62
Bide Pharmatech
2-Chloro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Synonym(e):
2-chloro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H5N1Cl1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.57
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H5ClF3N/c1-4-2-5(7(9,10)11)12-6(8)3-4/h2-3H,1H3
Inchi Key
KAYVWTDOIYYSDL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)