Direkt zum Inhalt

BDPH9BCC8F31

Bide Pharmatech

4-Fluorophenylacetyl Chloride

Synonym(e):

(4-fluorophenyl)acetyl chloride

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H6O1Cl1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.59
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C8H6ClFO/c9-8(11)5-6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2

Inchi Key

SIOJFYRPBYGHOO-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless to White to Yellow or Pink Liquid or Solid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under 4-Fluorophenylacetyl Chloride


hstatements

signalword

Danger

pictograms

Corrosion


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen