Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCC8FB9

Bide Pharmatech

2-Chloro-4-ethynyl-5-fluoropyridine

Synonym(e):

2-chloro-4-ethynyl-5-fluoropyridine

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C7H3N1Cl1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.56
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC8FB9 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C7H3ClFN/c1-2-5-3-7(8)10-4-6(5)9/h1,3-4H

Inchi Key

PQHQPVFHTBRVBG-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Cold-chain transportation

Purity

95%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?



Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen