Merck
BDPH9BCC90FA
Bide Pharmatech
2-Amino-2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Synonym(e):
2-amino-2-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H10O1N1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.18
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC90FA wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H10F3NO/c10-9(11,12)7-4-2-1-3-6(7)8(13)5-14/h1-4,8,14H,5,13H2
Inchi Key
OIRSHTSIVLNGMS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)