Merck
BDPH9BCC9862
Bide Pharmatech
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Synonym(e):
3-chloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H4O2Cl1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.57
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H4ClF3O2/c9-6-3-5(4-13)1-2-7(6)14-8(10,11)12/h1-4H
Inchi Key
SDBUQQVMQXOGBO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)