Merck
BDPH9BCC9BB6
Bide Pharmatech
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic acid
Synonym(e):
5-bromo-1-indanecarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H9O2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.08
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCC9BB6 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H9BrO2/c11-7-2-4-8-6(5-7)1-3-9(8)10(12)13/h2,4-5,9H,1,3H2,(H,12,13)
Inchi Key
RHHOBLZUVLGGBU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)