Merck
BDPH9BCC9D67
Bide Pharmatech
Dimethyl 2,3,5,6-tetrachloroterephthalate
Synonym(e):
dimethyl 2,3,5,6-tetrachloroterephthalate
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H6O4Cl4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.97
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C10H6Cl4O4/c1-17-9(15)3-5(11)7(13)4(10(16)18-2)8(14)6(3)12/h1-2H3
Inchi Key
NPOJQCVWMSKXDN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)