Merck
BDPH9BCCAB2F
Bide Pharmatech
2-Fluoro-5-methoxyphenol
Synonym(e):
2-fluoro-5-methoxyphenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H7O2F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.13
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H7FO2/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
Inchi Key
KGCLSTPUECTXNO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Fluoro-5-methoxyphenol
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)