Merck
BDPH9BCCAB34
Bide Pharmatech
3-(Aminomethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
Synonym(e):
[6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methylamine
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H7N2F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.14
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)6-2-1-5(3-11)4-12-6/h1-2,4H,3,11H2
Inchi Key
XPXVAYGVYBQKDE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White or Colorless to Yellow Solid or Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
Signalwort
Danger
Piktogramme
Corrosion
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)