Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCCAFA7

Bide Pharmatech

6-Bromochroman-2-one

Synonym(e):

6-bromo-2-chromanone

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C9H7O2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.06
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCAFA7 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C9H7BrO2/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(11)12-8/h2-3,5H,1,4H2

Inchi Key

FFZQWUVOIMYRKC-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Sealed in dry, store in freezer, under -20C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to yellow powder or crystals



Still not finding the right product?

Explore all of our products under 6-Bromochroman-2-one


signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen