Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCCB002

Bide Pharmatech

Methyl 3-bromo-4-(tert-butyl)benzoate

Synonym(e):

methyl 3-bromo-4-tert-butylbenzoate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C12H15O2Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.15
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCB002 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C12H15BrO2/c1-12(2,3)9-6-5-8(7-10(9)13)11(14)15-4/h5-7H,1-4H3

Inchi Key

KXCQBZYCOHEWHO-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Colorless Liquid



Still not finding the right product?


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen