Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCCB322

Bide Pharmatech

Methyl 2-amino-6-bromobenzoate

Synonym(e):

methyl 2-amino-6-bromobenzoate

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H8O2N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.06
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCB322 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C8H8BrNO2/c1-12-8(11)7-5(9)3-2-4-6(7)10/h2-4H,10H2,1H3

Inchi Key

REOMFJKQWUJOMK-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

98%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Pale-yellow to Yellow to Brown Liquid



Still not finding the right product?

Explore all of our products under Methyl 2-amino-6-bromobenzoate


hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen