Merck
BDPH9BCCB5EA
Bide Pharmatech
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Synonym(e):
[2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H9O1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.17
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C9H9F3O/c1-6-7(5-13)3-2-4-8(6)9(10,11)12/h2-4,13H,5H2,1H3
Inchi Key
OCUGIKIVMHDQQQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Sicherheitshinweise
Signalwort
Warning
Piktogramme
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)