Unterstützung erhaltenInchi Code
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(12)11-6-4-5-8-7-13-8/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,11,12)
Inchi Key
WAUPLTBYJNZQJL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butyl (3-(oxiran-2-yl)propyl)carbamate
hstatements
Signalwort
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?