Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
GröĂe auswĂ€hlen
Ansicht Àndern
Ăber diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCCB9BD wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C12H7Br2NS/c13-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(14)2-4-10(12)15-9/h1-6,15H
Inchi Key
NVORBAXCWWFMSA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,7-Dibromo-10H-phenothiazine
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kĂŒrzlich erworben haben.
