Merck
BDPH9BCCBB58
Bide Pharmatech
(3-Phenyloxiran-2-yl)(thiophen-2-yl)methanone
Synonym(e):
(3-phenyl-2-oxiranyl)(2-thienyl)methanone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C13H10O2S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.29
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCBB58 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C13H10O2S/c14-11(10-7-4-8-16-10)13-12(15-13)9-5-2-1-3-6-9/h1-8,12-13H
Inchi Key
MHMVFBXEHDEXIJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)