Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCCBC20 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H16O4/c1-9(8(11)12)2-4-10(5-3-9)13-6-7-14-10/h2-7H2,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
REHMBWJXVOATBQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 8-Methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylic acid
hstatements
signalword
Warning
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
