Merck
BDPH9BCCBC41
Bide Pharmatech
4-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzonitrile
Synonym(e):
4-bromo-5-fluoro-2-methylbenzonitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H5N1Br1F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.04
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCBC41 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C8H5BrFN/c1-5-2-7(9)8(10)3-6(5)4-11/h2-3H,1H3
Inchi Key
ULVCSNKNBWWEMI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)