Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCCBE0F

Bide Pharmatech

N-(2-Hydroxyphenyl)acetamide

Synonym(e):

N-(2-hydroxyphenyl)acetamide

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C8H9O2N1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.16
MDL number:
Anmelden – hier finden Sie Ihre Preise
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten


Inchi Code

1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)

Inchi Key

ADVGKWPZRIDURE-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature

Country of Origin

CN

Physical Form

Form: Crystal - Powder / Colour: Very pale yellow - Pale reddish yellow - Brown

Melting Point

205-210C



Still not finding the right product?

Explore all of our products under N-(2-Hydroxyphenyl)acetamide


hstatements

Signalwort

Warning

Piktogramme

Exclamation mark


Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

Die passende Version wird nicht angezeigt?

Wenn Sie eine bestimmte Version benötigen, können Sie anhand der Lot- oder Chargennummer nach einem spezifischen Zertifikat suchen.

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen