Direkt zum Inhalt
Merck

BDPH9BCCBE80

Bide Pharmatech

(4-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)phenyl)boronic acid

Synonym(e):

4-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]phenylboronic acid

Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.

Größe auswählen

Ansicht ändern

Über diesen Artikel

Lineare Formel:
C11H17O5B1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.06
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCBE80 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.


Inchi Code

1S/C11H17BO5/c1-15-6-7-16-8-9-17-11-4-2-10(3-5-11)12(13)14/h2-5,13-14H,6-9H2,1H3

Inchi Key

NCYODRIJBYEQMD-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

97%

Storage temp.

Inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid



Still not finding the right product?




Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:

Analysenzertifikate (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumente section.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an Kundensupport

Besitzen Sie dieses Produkt bereits?

In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.

Die Dokumentenbibliothek aufrufen