Merck
BDPH9BCCBF8A
Bide Pharmatech
4-(Cyclopropylmethoxy)-3-fluorobenzoic acid
Synonym(e):
4-(cyclopropylmethoxy)-3-fluorobenzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H11O3F1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.2
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCBF8A wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H11FO3/c12-9-5-8(11(13)14)3-4-10(9)15-6-7-1-2-7/h3-5,7H,1-2,6H2,(H,13,14)
Inchi Key
QSUMQCBKOZDHNX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)