Merck
BDPH9BCCC299
Bide Pharmatech
1-(2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
Synonym(e):
1-(2-bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethan-1-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H6O1Br1F3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.05
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCC299 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H6BrF3O/c1-5(14)7-4-6(9(11,12)13)2-3-8(7)10/h2-4H,1H3
Inchi Key
GBKOKZGIXQZTPC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)