Merck
BDPH9BCCC8D7
Bide Pharmatech
(R)-Thiochroman-4-one 1-oxide
Synonym(e):
2,3-dihydro-4H-1-benzothiopyran-4-one 1-oxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C9H8O2S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.23
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCC8D7 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C9H8O2S/c10-8-5-6-12(11)9-4-2-1-3-7(8)9/h1-4H,5-6H2
Inchi Key
YWWKXKQNHSMQCR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (R)-Thiochroman-4-one 1-oxide
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)