Merck
BDPH9BCCC8E7
Bide Pharmatech
1-(3-(Difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanone
Synonym(e):
1-(3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H8O1N2F2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.15
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCC8E7 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C7H8F2N2O/c1-4(12)5-3-11(2)10-6(5)7(8)9/h3,7H,1-2H3
Inchi Key
BEZVCXLDJHKSQE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)