Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Das Produkt BDPH9BCCD5B8 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C6H6INO/c1-4-5(9)2-3-6(7)8-4/h2-3,9H,1H3
Inchi Key
KJIFHCTXFFMUIH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Iodo-2-methylpyridin-3-ol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
