Merck
BDPH9BCCD893
Bide Pharmatech
4-(Piperidin-4-yl)phenol hydrobromide
Synonym(e):
4-(piperidin-4-yl)phenol hydrobromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C11H16O1N1Br1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.16
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCD893 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C11H15NO.BrH/c13-11-3-1-9(2-4-11)10-5-7-12-8-6-10;/h1-4,10,12-13H,5-8H2;1H
Inchi Key
BSEWCHKPJQZHID-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)