Merck
BDPH9BCCD944
Bide Pharmatech
2-(Isopropylsulfonyl)-1H-benzo[d]imidazole
Synonym(e):
2-(isopropylsulfonyl)-1H-benzimidazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H12O2N2S1
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.28
MDL number:
Das Produkt BDPH9BCCD944 wird in Ihrem Land derzeit nicht verkauft.
Inchi Code
1S/C10H12N2O2S/c1-7(2)15(13,14)10-11-8-5-3-4-6-9(8)12-10/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
Inchi Key
XMZCDRYNNPAJRJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)